Acide dichloroacétique 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
DCA
Formule:
C₂H₂Cl₂O₂ Poids moléculaire: 128.94 g/mol Point d'ébullition: 194 Point de fusion: -4 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004223 Numéro CAS: 79-43-6 ADR: 8 II Indice Merck: 13,03075 |