Imprimer
2-Azaspiro[3.3]heptane-2-carboxylic acid tert-butyl ester
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): tert-Butyl 2-azaspiro[3.3]heptane-2-carboxylate
OR922780-1G OR922780-500MG
APOSOR922780-1GEA 1040 EUR
APOSOR922780-1G APOSOR922780-500MG
2-Azaspiro[3.3]heptane-2-carboxylic acid tert-butyl ester
2-Azaspiro[3.3]heptane-2-carboxylic acid tert-butyl ester
Formule: C₁₁H₁₉NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18325169
Numéro CAS: 1259489-92-3