Imprimer
4-Chloropyrido[2,3-d]pyrimidine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR922751-100MG OR922751-1G OR922751-250MG
APOSOR922751-100MGEA 200 EUR
APOSOR922751-100MG APOSOR922751-1G APOSOR922751-250MG
4-Chloropyrido[2,3-d]pyrimidine 95%
4-Chloropyrido[2,3-d]pyrimidine
Formule: C₇H₄ClN₃
Poids moléculaire: 165.58 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06254345
Numéro CAS: 28732-79-8