Imprimer
6-Méthyl-2-heptanone 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR922705-1G OR922705-5G
APOSOR922705-1GEA 0 EUR
APOSOR922705-1G APOSOR922705-5G
6-Méthyl-2-heptanone 95%
6-Méthyl-2-heptanone
Formule: C₈H₁₆O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00026527
Numéro CAS: 928-68-7