Imprimer
Isopropyl crotonate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Crotonic Acid Isopropyl Ester, Isopropyl Crotonate
OR922692-100G OR922692-25G OR922692-5G
APOSOR922692-100GEA 574 EUR
APOSOR922692-100G APOSOR922692-25G APOSOR922692-5G
Isopropyl crotonate 95%
Isopropyl crotonate
Formule: C₇H₁₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059053
Numéro CAS: 6284-46-4