Imprimer
4-Méthylanisole 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): p-Methylanisole
OR922661-1KG OR922661-500G
APOSOR922661-1KGEA 270 EUR
APOSOR922661-1KG APOSOR922661-500G
4-Méthylanisole 95%
4-Méthylanisole
Formule: C₈H₁₀O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008413
Numéro CAS: 104-93-8