Imprimer
2,2-Dimethyl-1,3-benzodioxole 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR922649-1G OR922649-25G OR922649-5G
APOSOR922649-1GEA 0 EUR
APOSOR922649-1G APOSOR922649-25G APOSOR922649-5G
2,2-Dimethyl-1,3-benzodioxole 95%
2,2-Dimethyl-1,3-benzodioxole
Formule: C₉H₁₀O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08061594
Numéro CAS: 14005-14-2