4',5'-Dimethyl-2'-methoxyacetophenone 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₁H₁₄O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03789142 Numéro CAS: 91969-74-3 |