Imprimer
6-Chloro-3-oxo-2,3-dihydropyridazine-4-carboxylic acid methyl ester 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Methyl 6-chloro-3-oxo-2,3-dihydropyridazine-4-carboxylate
OR922503-1G OR922503-250MG
APOSOR922503-1GEA 140 EUR
APOSOR922503-1G APOSOR922503-250MG
6-Chloro-3-oxo-2,3-dihydropyridazine-4-carboxylic acid methyl ester 95%
6-Chloro-3-oxo-2,3-dihydropyridazine-4-carboxylic acid methyl ester
Formule: C₆H₅ClN₂O₃
Poids moléculaire: 188.57 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16250585
Numéro CAS: 89581-64-6