Imprimer
(Méthylthio)acétate d'éthyle 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR922368-100G OR922368-25G
APOSOR922368-100GEA 68.3 EUR
APOSOR922368-100G APOSOR922368-25G
(Méthylthio)acétate d'éthyle 95%
(Méthylthio)acétate d'éthyle
Formule: C₅H₁₀O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009182
Numéro CAS: 4455-13-4