Imprimer
2,3-Diméthylcyclohexanol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2,3-Dimethylcyclohexanol
OR922265-10G OR922265-1G OR922265-5G
APOSOR922265-10GEA 415 EUR
APOSOR922265-10G APOSOR922265-1G APOSOR922265-5G
2,3-Diméthylcyclohexanol 98%
2,3-Diméthylcyclohexanol
Formule: C₈H₁₆O
Poids moléculaire: 128.21 g/mol
Point d'ébullition: 181 °C
Densité: 0.93 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 66 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001444
Numéro CAS: 1502-24-5