Imprimer
Ether bis(2-chloroéthylique) 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-Chloroethyl ether
OR922075-100G OR922075-1KG OR922075-500G
APOSOR922075-100GEA 109 EUR
APOSOR922075-100G APOSOR922075-1KG APOSOR922075-500G
Ether bis(2-chloroéthylique) 95%
Ether bis(2-chloroéthylique)
Formule: C₄H₈Cl₂O
Point d'ébullition: 178 °C/760mmHg
Point de fusion: –52 °C
Densité: 1,22 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 55 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000975
Numéro CAS: 111-44-4
UN: 1916
ADR: 6.1+3,II