Imprimer
2-Éthylphényle acétate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR922066-25G OR922066-5G
APOSOR922066-25GEA 522 EUR
APOSOR922066-25G APOSOR922066-5G
2-Éthylphényle acétate 95%
2-Éthylphényle acétate
Formule: C₁₀H₁₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093429
Numéro CAS: 3056-59-5