Imprimer
4-Nitrobenzyl acetate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Acetic Acid 4-Nitrobenzyl Ester
OR922040-25G OR922040-5G
APOSOR922040-25GEA 150 EUR
APOSOR922040-25G APOSOR922040-5G
4-Nitrobenzyl acetate 95%
4-Nitrobenzyl acetate
Formule: C₉H₉NO₄
Poids moléculaire: 195.17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00024781
Numéro CAS: 619-90-9