3-Cyclopropyl-5-nitro-1H-pyrazole
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₇N₃O₂ Poids moléculaire: 153.14 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09701702 Numéro CAS: 326827-23-0 |