Imprimer
Methyl-3-methylenecyclobutanecarboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR921971-10G OR921971-1G OR921971-5G
APOSOR921971-10GEA 1270 EUR
APOSOR921971-10G APOSOR921971-1G APOSOR921971-5G
Methyl-3-methylenecyclobutanecarboxylate
Methyl-3-methylenecyclobutanecarboxylate
Formule: C₇H₁₀O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01087180
Numéro CAS: 15963-40-3