Imprimer
4-tert-Pentylcyclohexanone 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-(tert-Pentyl)cyclohexanone, 4-tert-Amylcyclohexanone
OR921862-100G OR921862-25G
APOSOR921862-100GEA 143 EUR
APOSOR921862-100G APOSOR921862-25G
4-tert-Pentylcyclohexanone 95%
4-tert-Pentylcyclohexanone
Formule: C₁₁H₂₀O
Poids moléculaire: 168.28 g/mol
Point d'ébullition: 231
Point de fusion: 96
Densité: 0.9245
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013798
Numéro CAS: 16587-71-6