Imprimer
O-Butylhydroxylamine hydrochloride 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR921791-1G OR921791-250MG OR921791-5G
APOSOR921791-1GEA 24.4 EUR
APOSOR921791-1G APOSOR921791-250MG APOSOR921791-5G
O-Butylhydroxylamine hydrochloride 98%
O-Butylhydroxylamine hydrochloride
Formule: C₄H₁₁NO·HCl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00487631
Numéro CAS: 4490-82-8