Imprimer
(3E,6E)-3,6-Nonadién-1-ol (mélange d'isomères) 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (3E,6E)-Nona-3,6-dien-1-ol
OR921740-10G OR921740-1G OR921740-5G
APOSOR921740-10GEA 0 EUR
APOSOR921740-10G APOSOR921740-1G APOSOR921740-5G
(3E,6E)-3,6-Nonadién-1-ol (mélange d'isomères) 95%
(3E,6E)-3,6-Nonadién-1-ol (mélange d'isomères)
Formule: C₉H₁₆O
Poids moléculaire: 140.23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036601
Numéro CAS: 76649-25-7