Imprimer
Bicyclo[4.1.0]heptan-2-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR921618-1G OR921618-250MG OR921618-5G
APOSOR921618-1GEA 397 EUR
APOSOR921618-1G APOSOR921618-250MG APOSOR921618-5G
Bicyclo[4.1.0]heptan-2-one
Bicyclo[4.1.0]heptan-2-one
Formule: C₇H₁₀O
Point d'ébullition: 91 °C/15mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09866571
Numéro CAS: 5771-58-4
UN: 1993
ADR: 3,III