Imprimer
Acide nitrilotriacétique 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): NTA
OR921592-2.5KG OR921592-500G
APOSOR921592-2.5KGEA 388 EUR
APOSOR921592-2.5KG APOSOR921592-500G
Acide nitrilotriacétique 99%
Acide nitrilotriacétique
Formule: C₆H₉NO₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004287
Numéro CAS: 139-13-9