Imprimer
3-Amino-5-chlorothiophene hydrochloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR921584-1G OR921584-250MG
APOSOR921584-1GEA 719 EUR
APOSOR921584-1G APOSOR921584-250MG
3-Amino-5-chlorothiophene hydrochloride 95%
3-Amino-5-chlorothiophene hydrochloride
Formule: C₄H₅Cl₂NS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20926161
Numéro CAS: 1408076-06-1