Imprimer
Isopropyl cyclohexanecarboxylate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Cyclohexanecarboxylic Acid Isopropyl Ester
OR921446-100G OR921446-25G
APOSOR921446-100GEA 377 EUR
APOSOR921446-100G APOSOR921446-25G
Isopropyl cyclohexanecarboxylate 95%
Isopropyl cyclohexanecarboxylate
Formule: C₁₀H₁₈O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00058949
Numéro CAS: 6553-80-6