Imprimer
tert-Butyl-3-oxocyclobutanecarboxylate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): tert-Butyl 3-oxocyclobutanecarboxylate
OR921343-25G OR921343-10G OR921343-5G
APOSOR921343-25GEA 85.7 EUR
APOSOR921343-25G APOSOR921343-10G APOSOR921343-5G
tert-Butyl-3-oxocyclobutanecarboxylate 95%
tert-Butyl-3-oxocyclobutanecarboxylate
Formule: C₉H₁₄O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12827541
Numéro CAS: 145549-76-4