Imprimer
1,2-Diéthoxyéthane 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Diéthylglycol
OR921322-100G OR921322-1KG OR921322-500G
APOSOR921322-100GEA 125 EUR
APOSOR921322-100G APOSOR921322-1KG APOSOR921322-500G
1,2-Diéthoxyéthane 95%
1,2-Diéthoxyéthane
Formule: C₆H₁₄O₂
Poids moléculaire: 118.18 g/mol
Point d'ébullition: 121 °C/760mmHg
Point de fusion: –74 °C
Densité: 0.842 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 19 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009253
Numéro CAS: 629-14-1
UN: 1153
ADR: 3 II