Imprimer
Dimethyl(4-pyrrolidin-2-ylphenyl)aminemonoacetate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): N,N-dimethyl-4-(pyrrolidin-2-yl)aniline
OR921273-1G OR921273-250MG
APOSOR921273-1GEA 464 EUR
APOSOR921273-1G APOSOR921273-250MG
Dimethyl(4-pyrrolidin-2-ylphenyl)aminemonoacetate 95%
Dimethyl(4-pyrrolidin-2-ylphenyl)aminemonoacetate
Formule: C₁₄H₂₂N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660377
Numéro CAS: 298690-88-7