Imprimer
2-Méthoxy-4-méthyl-3,4-dihydro-2H-pyrane (mélange cis- and trans-) 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3,4-Dihydro-2-methoxy-4-methyl-2H-pyran
OR921264-1G OR921264-25G OR921264-5G
APOSOR921264-1GEA 132 EUR
APOSOR921264-1G APOSOR921264-25G APOSOR921264-5G
2-Méthoxy-4-méthyl-3,4-dihydro-2H-pyrane (mélange cis- and trans-) 95%
2-Méthoxy-4-méthyl-3,4-dihydro-2H-pyrane (mélange cis- and trans-)
Formule: C₇H₁₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143062
Numéro CAS: 53608-95-0