Imprimer
trans-3-Hexenedioic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): trans-beta-Hydromuconic Acid, trans-2-Butene-1,4-dicarboxylic Acid, Dihydromuconic Acid, Hex-3-enedioic acid
OR921177-25G OR921177-5G
APOSOR921177-25GEA 300 EUR
APOSOR921177-25G APOSOR921177-5G
trans-3-Hexenedioic acid 95%
trans-3-Hexenedioic acid
Formule: C₆H₈O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002785
Numéro CAS: 4436-74-2