2-Morpholin-4-ylmethylbenzylamine 95+%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
1-[2-(Morpholin-4-ylmethyl)phenyl]methylamine
Formule:
C₁₂H₁₈N₂O Poids moléculaire: 206.29 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06655814 Numéro CAS: 91271-82-8 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...