Imprimer
9-Oxabicyclo[6.1.0]-4-nonène 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR920820-25G OR920820-5G
APOSOR920820-25GEA 666 EUR
APOSOR920820-25G APOSOR920820-5G
9-Oxabicyclo[6.1.0]-4-nonène 98%
9-Oxabicyclo[6.1.0]-4-nonène
Formule: C₈H₁₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00086420
Numéro CAS: 637-90-1