1-Isopropyl-2-nitrobenzène 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₁₁NO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00039739 Numéro CAS: 6526-72-3 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...