Imprimer
(±)-3,3-Diméthyl-2-butylamine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR920743-10G OR920743-1G OR920743-5G
APOSOR920743-10GEA 0 EUR
APOSOR920743-10G APOSOR920743-1G APOSOR920743-5G
(±)-3,3-Diméthyl-2-butylamine 95%
(±)-3,3-Diméthyl-2-butylamine
Formule: C₆H₁₅N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008078
Numéro CAS: 3850-30-4