Imprimer
2-(Chloromethyl)-3,5-dioxahex-1-ene 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-Chloro-2-(methoxymethoxy)-1-propene
OR920588-1G OR920588-5G
APOSOR920588-1GEA 242 EUR
APOSOR920588-1G APOSOR920588-5G
2-(Chloromethyl)-3,5-dioxahex-1-ene 95%
2-(Chloromethyl)-3,5-dioxahex-1-ene
Formule: C₅H₉ClO₂
Point d'ébullition: 63 °C
Densité: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00130115
Numéro CAS: 105104-40-3
UN: 1993
ADR: 3,III