Imprimer
N-Cyano-N',S-dimethylisothiourea 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR920511-25G OR920511-5G
APOSOR920511-25GEA 382 EUR
APOSOR920511-25G APOSOR920511-5G
N-Cyano-N',S-dimethylisothiourea 95%
N-Cyano-N',S-dimethylisothiourea
Formule: C₄H₇N₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078154
Numéro CAS: 5848-24-8