Imprimer
Carbamate de butyle 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Carbamic acid butyl ester
OR920407-100G OR920407-500G
APOSOR920407-100GEA 82.8 EUR
APOSOR920407-100G APOSOR920407-500G
Carbamate de butyle 95%
Carbamate de butyle
Formule: C₅H₁₁NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007967
Numéro CAS: 592-35-8