6-Hepten-1-ol 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₇H₁₄O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00229167 Numéro CAS: 4117-10-6 |