Imprimer
1,2-Di(4-pyridyl)éthylène 98+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR920301-1G OR920301-5G
APOSOR920301-1GEA 0 EUR
APOSOR920301-1G APOSOR920301-5G
1,2-Di(4-pyridyl)éthylène 98+%
1,2-Di(4-pyridyl)éthylène
Formule: C₁₂H₁₀N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006448
Numéro CAS: 13362-78-2