Imprimer
3-(Diéthylamino)propane-1-ol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR920298-100G OR920298-25G OR920298-5G
APOSOR920298-100GEA 149 EUR
APOSOR920298-100G APOSOR920298-25G APOSOR920298-5G
3-(Diéthylamino)propane-1-ol 95%
3-(Diéthylamino)propane-1-ol
Formule: C₇H₁₇NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002947
Numéro CAS: 622-93-5