Methyl-1-methylpyrrole-2-acetate 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Methyl 2-(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)acetate, 1-Methylpyrrole-2-acetic Acid Methyl Ester
Formule:
C₈H₁₁NO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009752 Numéro CAS: 51856-79-2 |