Trimethylpropylammonium bromide 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
N,N,N-Trimethylpropan-1-aminium bromide
Formule:
C₆H₁₆BrN Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06227832 Numéro CAS: 2650-50-2 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...