Imprimer
1-Ethyl-1-phenylhydrazine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR919806-1G OR919806-5G
APOSOR919806-1GEA 132 EUR
APOSOR919806-1G APOSOR919806-5G
1-Ethyl-1-phenylhydrazine 95%
1-Ethyl-1-phenylhydrazine
Formule: C₈H₁₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00031413
Numéro CAS: 644-21-3