Imprimer
2-(Methylsulphonyl)acetophenone 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-(Methylsulphonyl)-1-phenylethanone
OR919426-10G OR919426-1G OR919426-5G
APOSOR919426-10GEA 899 EUR
APOSOR919426-10G APOSOR919426-1G APOSOR919426-5G
2-(Methylsulphonyl)acetophenone 95%
2-(Methylsulphonyl)acetophenone
Formule: C₉H₁₀O₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00025078
Numéro CAS: 3708-04-1