ɑ-Methylene-γ-valerolactone 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₆H₈O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06797118 Numéro CAS: 62873-16-9 |