Imprimer
Fmoc-D-Bpa-OH 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR919316-1G OR919316-5G
APOSOR919316-1GEA 166 EUR
APOSOR919316-1G APOSOR919316-5G
Fmoc-D-Bpa-OH 97%
Fmoc-D-Bpa-OH
Formule: C₃₁H₂₅NO₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00237666
Numéro CAS: 117666-97-4