Imprimer
4-Aminobenzophénone 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): p-Aminobenzophénone
OR919301-5G OR919301-100G
APOSOR919301-5GEA 0 EUR
APOSOR919301-5G APOSOR919301-100G
4-Aminobenzophénone 98%
4-Aminobenzophénone
Formule: C₁₃H₁₁NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007895
Numéro CAS: 1137-41-3