Imprimer
4-(Bromomethyl)benzaldehyde 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR9193-1G OR9193-250MG OR9193-5G
APOSOR9193-1GEA 24.8 EUR
APOSOR9193-1G APOSOR9193-250MG APOSOR9193-5G
4-(Bromomethyl)benzaldehyde 97%
4-(Bromomethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₇BrO
Point de fusion: 98,5…100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08271963
Numéro CAS: 51359-78-5
UN: 3261
ADR: 8,III