Imprimer
2,6-Dichloropyrimidine-4-carbonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR919202-1G OR919202-250MG
APOSOR919202-1GEA 63 EUR
APOSOR919202-1G APOSOR919202-250MG
2,6-Dichloropyrimidine-4-carbonitrile 97%
2,6-Dichloropyrimidine-4-carbonitrile
Formule: C₅HCl₂N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16988336
Numéro CAS: 26293-93-6