Imprimer
2-(1-Naphthyloxy)acetohydrazide 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(Naphthoxy)acetic acid hydrazide, 2-(Naphthalen-1-yloxy)acetohydrazide
OR9192-1G OR9192-5G
APOSOR9192-1GEA 21.9 EUR
APOSOR9192-1G APOSOR9192-5G
2-(1-Naphthyloxy)acetohydrazide 98%
2-(1-Naphthyloxy)acetohydrazide
Formule: C₁₂H₁₂N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00156157
Numéro CAS: 24310-15-4