Imprimer
Isopropyl methacrylate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR919193-100G OR919193-25G
APOSOR919193-100GEA 256 EUR
APOSOR919193-100G APOSOR919193-25G
Isopropyl methacrylate 95%
Isopropyl methacrylate
Formule: C₇H₁₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00048290
Numéro CAS: 4655-34-9