Imprimer
Allyl cinnamate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Allyl Cinnamate, Cinnamic Acid Allyl Ester, Cinnamic acid Allyl Ester
OR919186-100G OR919186-1KG OR919186-500G
APOSOR919186-100GEA 125 EUR
APOSOR919186-100G APOSOR919186-1KG APOSOR919186-500G
Allyl cinnamate 98%
Allyl cinnamate
Formule: C₁₂H₁₂O₂
Poids moléculaire: 188.23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00026105
Numéro CAS: 1866-31-5